Norbornane-2-carboxylic acid predominantly endo isomer 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 824-62-4
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 134…136 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 40 °C Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167749 Numer CAS: 824-62-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-532-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |