N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08381.06
L08381.14
L08381.06EA
433
PLN
L08381.06
L08381.14
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 140-50-1
Molecular Formula: C10H12N2O2
Formula Weight: 192.22
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026142 Numer CAS: 140-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-417-3 |