N6-Benzoyladenine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Benzamidopurine, N-(7H-Purin-6-yl)benzamide
L08292.03
L08292.06
L08292.14
L08292.03EA
360
PLN
L08292.03
L08292.06
L08292.14
N6-Benzoyladenine 99%
N6-Benzoyladenine
Purity: 99%
CAS No.: 4005-49-6
Molecular Formula: C12H9N5O
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 241-244°
Beilstein Reference: 20585
MDL No.: MFCD00037927
Formuła:
C₁₂H₉N₅O Temp. topnienia: 241…244 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037927 Numer CAS: 4005-49-6 |