Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08275.09
L08275.04
L08275.09EA
1650
PLN
L08275.09
L08275.04
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 5460-08-2
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 135-140°/9mm
Beilstein Reference: 2105791
MDL No.: MFCD00051916
Formuła:
C₁₃H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 135…140 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,034 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051916 Numer CAS: 5460-08-2 |