Lithium aluminium di-n-butylamide solution 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
L08269.AE
L08269.AP
L08269.AEEA
1040
PLN
L08269.AE
L08269.AP
Lithium aluminium di-n-butylamide solution 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
CAS No.: 15405-86-4
Molecular Formula: C32H72AlLiN4
Formula Weight: 546.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -54°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051918
Formuła:
C₃₂H₇₂AlLiN₄ MW: 546.87 g/mol Temp. topnienia: –54 °C Gęstość: 0.860 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00051918 Numer CAS: 15405-86-4 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |