Carbimazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazoline, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
L08218.14
L08218.22
L08218.14EA
1430
PLN
L08218.14
L08218.22
Carbimazole 97%
Carbimazole
Purity: 97%
CAS No.: 22232-54-8
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.24
pH: 5.0-7.0
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 144339
MDL No.: MFCD00027421
Formuła:
C₇H₁₀N₂O₂S Temp. topnienia: 122…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027421 Numer CAS: 22232-54-8 Numer WE (dawny EINECS): 244-854-4 Klasyfikacja Merck : 14,1798 |