Calcium-DL-glycerate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Calcium 2,3-Dihydroxypropionate, DL-Glyceric Acid Calcium Salt, 2,3-Dihydroxypropionic Acid Calcium Salt
L08214.03
L08214.06
L08214.03EA
677
PLN
L08214.03
L08214.06
Calcium-DL-glycerate hydrate
Calcium-DL-glycerate hydrate
CAS No.: 67525-74-0
Molecular Formula: C6H10CaO8.2H2O
Formula Weight: 286.26 (250.23anhy)
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 4614104
MDL No.: MFCD00149289
Formuła:
C₃H₆O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149289 Numer CAS: 67525-74-0 Numer WE (dawny EINECS): 282-247-6 Klasyfikacja Merck : 14,4483 |