Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08118.03
L08118.06
L08118.03EA
497
PLN
L08118.03
L08118.06
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 145129-54-0
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 74-75°/0.6mm
MDL No.: MFCD00051763
Formuła:
C₆H₄Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 74…75 °C (0,6 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051763 Numer CAS: 145129-54-0 |