4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07944.03
L07944.06
L07944.03EA
858
PLN
L07944.03
L07944.06
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 78062-03-0
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 2723206
MDL No.: MFCD00051797
Formuła:
C₁₃H₁₃NO₂ MW: 215.25 g/mol Temp. topnienia: ∼ 160 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051797 Numer CAS: 78062-03-0 |