1-Naphthohydrazide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07942.06
L07942.14
L07942.06EA
439
PLN
L07942.06
L07942.14
1-Naphthohydrazide ≥98%
1-Naphthohydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 43038-45-5
Molecular Formula: C11H10N2O
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 2966714
MDL No.: MFCD00016804
Formuła:
C₁₁H₁₀N₂O Temp. topnienia: 166…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016804 Numer CAS: 43038-45-5 Numer WE (dawny EINECS): 256-054-2 |