2,6-Dichlorostyrene 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina 0,1%
Stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 96%
CAS No.: 28469-92-3
Molecular Formula: C8H6Cl2
Formula Weight: 173.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5740
Boiling Point: 88-90°/8mm
Beilstein Reference: 1931527
MDL No.: MFCD00000579
Formuła:
C₈H₆Cl₂ Temp. Wrzenia: 88…90 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,266 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000579 Numer CAS: 28469-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 249-039-7 |