3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07743.09
L07743.04
L07743.09EA
3670
PLN
L07743.09
L07743.04
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 2455-14-3
Molecular Formula: C28H40O2
Formula Weight: 408.63
Melting Point: 242-246°
Beilstein Reference: 1916759
MDL No.: MFCD00051798
Formuła:
C₂₈H₄₀O₂ Temp. topnienia: 242…246 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051798 Numer CAS: 2455-14-3 Numer WE (dawny EINECS): 219-527-4 |