3-Butenoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Vinylacetic Acid, 3-Butenoic Acid
L07557.14
L07557.22
L07557.14EA
866
PLN
L07557.14
L07557.22
3-Butenoic acid 96%
3-Butenoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 625-38-7
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point: -39°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1699159
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00002782
Formuła:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Temp. Wrzenia: 162…163 °C Temp. topnienia: –39 °C Gęstość: 1.012 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002782 Numer CAS: 625-38-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-892-5 ADR: 8 II |