Drukuj
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07440.06 L07440.14
L07440.06EA 348 PLN
L07440.06 L07440.14
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate 98%
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Purity: 98% CAS No.: 5993-91-9 Molecular Formula: C8H9N3.2HCl.xH2O Formula Weight: 220.10(anhy) Melting Point: ca 264° dec. Beilstein Reference: 3698942 MDL No.: MFCD00150073
Formuła: C₈H₉N₃·2HCl·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150073
Numer CAS: 5993-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 227-820-3