Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Chlorendic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride
L07349.18
L07349.30
L07349.0B
L07349.18EA
162
PLN
L07349.18
L07349.30
L07349.0B
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Het anhydride
Purity: 96%
CAS No.: 115-27-5
Molecular Formula: C9H2Cl6O3
Formula Weight: 370.83
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 92693
MDL No.: MFCD00080438
Formuła:
C₉H₂Cl₆O₃ Temp. topnienia: 235…239 °C Gęstość: 1,730 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00080438 Numer CAS: 115-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-077-3 Klasyfikacja Merck : 14,2086 |