1-Octen-3-one 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Oct-1-en-3-one, Pentyl Vinyl Ketone, Amyl Vinyl Ketone
Stabilizacja:
0.1% Stabilised with BHA
Stab. with 0.1% BHA
Purity: 97%
CAS No.: 4312-99-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Characteristic
Boiling Point: 56-60°/16mm
Beilstein Reference: 1700905
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00036558
Formuła:
C₈H₁₄O MW: 126.20 g/mol Temp. Wrzenia: 56…60 °C (16 mmHg) Gęstość: 0.848 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00036558 Numer CAS: 4312-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-327-5 Jednostka: 1224 ADR: 3 III |