Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
2,2-Dimethoxyethanol
L07099.06
L07099.03
L07099.06EA
916
PLN
L07099.06
L07099.03
Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilised
Glycolaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 30934-97-5
Molecular Formula: HOCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point:
Formuła:
HOCH₂CH(OCH₃)₂ MW: 106.12 g/mol Temp. Wrzenia: 68 °C (21 mmHg) Temp. topnienia: < –76 °C Gęstość: 1.050 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051799 Numer CAS: 30934-97-5 Numer WE (dawny EINECS): 250-398-7 |