2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
L07034.06
L07034.14
L07034.06EA
349
PLN
L07034.06
L07034.14
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5805-39-0
Molecular Formula: C13H11N3
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 173018
MDL No.: MFCD00051496
Formuła:
C₁₃H₁₁N₃ MW: 209.252 g/mol Temp. topnienia: 212…216 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051496 Numer CAS: 5805-39-0 Numer WE (dawny EINECS): 227-361-9 |