3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L06951.14
L06951.06
L06951.14EA
1520
PLN
L06951.14
L06951.06
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Purity: 95%
CAS No.: 2245-30-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-96°
Beilstein Reference: 102478
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051590
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 95…96 °C Gęstość: 0.822 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051590 Numer CAS: 2245-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-831-4 ADR: 3 II |