3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06731.06
L06731.14
L06731.22
L06731.06EA
497
PLN
L06731.06
L06731.14
L06731.22
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 98%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 303180-11-2
Molecular Formula: C5H4N2O4.H2O
Formula Weight: 174.11 (156.09anhy)
Melting Point: ca 294° dec.
Beilstein Reference: 147821
MDL No.: MFCD00149323
Formuła:
C₅H₄N₂O₄·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149323 Numer CAS: 303180-11-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-474-7 |