Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
L06654.06
L06654.14
L06654.03
L06654.06EA
639
PLN
L06654.06
L06654.14
L06654.03
Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 15400-53-0
Molecular Formula: C7H9N3O3
Formula Weight: 183.17
Odour: Odourless
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 165835
MDL No.: MFCD00039708
Formuła:
C₇H₉N₃O₃ MW: 183.17 g/mol Temp. topnienia: ∼ 300 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039708 Numer CAS: 15400-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 239-418-5 |