DL-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L06526.06
L06526.14
L06526.06EA
362
PLN
L06526.06
L06526.14
DL-Valine methyl ester hydrochloride 99%
DL-Valine methyl ester hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 5619-05-6
Molecular Formula: C6H13NO2.HCl
Formula Weight: 167.64
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 3912090
MDL No.: MFCD00066118
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ Temp. topnienia: 112…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066118 Numer CAS: 5619-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 227-048-7 |