4-Ethoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4-Ethoxyphenyl)acrylic Acid
L06324.06
L06324.14
L06324.06EA
607
PLN
L06324.06
L06324.14
4-Ethoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
4-Ethoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2373-79-7
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Melting Point: 195-199°
Beilstein Reference: 3198068
MDL No.: MFCD00016848
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192.21 g/mol Temp. topnienia: 195…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11040581 Numer CAS: 2373-79-7 |