Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06188.09
L06188.18
L06188.09EA
217
PLN
L06188.09
L06188.18
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5081-42-5
Molecular Formula: C11H13NO7
Formula Weight: 271.23
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2702653
MDL No.: MFCD00007097
Formuła:
C₁₁H₁₃NO₇ Temp. topnienia: 66…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007097 Numer CAS: 5081-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-794-8 |