2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06069.03
L06069.06
L06069.03EA
366
PLN
L06069.03
L06069.06
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10333-68-3
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1343920
MDL No.: MFCD00051645
Formuła:
C₁₁H₉NO₂ Temp. topnienia: 102…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051645 Numer CAS: 10333-68-3 |