Dabsyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride
L06057.MC
L06057.ME
L06057.MCEA
238
PLN
L06057.MC
L06057.ME
Dabsyl chloride ≥98%
Dabsyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 56512-49-3
Molecular Formula: C14H14ClN3O2S
Formula Weight: 323.80
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 3064095
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00007444
Formuła:
C₁₄H₁₄ClN₃O₂S MW: 323.80 g/mol Temp. topnienia: ∼ 185 °C (temp. rozkładu) |
Numer MDL:
MFCD00007444 Numer CAS: 56512-49-3 Numer WE (dawny EINECS): 260-235-1 ADR: 8 II |