2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
L06020.06
L06020.14
L06020.06EA
700
PLN
L06020.06
L06020.14
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 938-95-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 121-126°/0.2mm
Beilstein Reference: 2328710
MDL No.: MFCD00044670
Formuła:
C₉H₉ClO₂ MW: 184.62 g/mol Temp. Wrzenia: 121…126 °C (0.2 mmHg) Temp. topnienia: 55…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044670 Numer CAS: 938-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-351-1 |