Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05984.14
L05984.06
L05984.14EA
425
PLN
L05984.14
L05984.06
Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Phthalide-3-acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4743-58-2
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 156005
MDL No.: MFCD00051729
Formuła:
C₁₀H₈O₄ MW: 192.17 g/mol Temp. topnienia: 148…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051729 Numer CAS: 4743-58-2 |