6-Chloropiperonyl alcohol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05972.06
L05972.14
L05972.06EA
320
PLN
L05972.06
L05972.14
6-Chloropiperonyl alcohol 98%
6-Chloropiperonyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 2591-25-5
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 150801
MDL No.: MFCD00051727
Formuła:
C₈H₇ClO₃ Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051727 Numer CAS: 2591-25-5 |