Drukuj
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L05855.04 L05855.09 L05855.ME
L05855.04EA 907 PLN
L05855.04 L05855.09 L05855.ME
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1131-09-5 Molecular Formula: C10H8O2S Formula Weight: 192.24 Melting Point: 108-112° Beilstein Reference: 143357 MDL No.: MFCD00051637
Formuła: C₁₀H₈O₂S
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051637
Numer CAS: 1131-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-461-2