2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L05844.06
L05844.14
L05844.06EA
137
PLN
L05844.06
L05844.14
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 36518-76-0
Molecular Formula: C3H5N3S.HCl
Formula Weight: 151.62
Melting Point:
Formuła:
C₃H₅N₃S·HCl Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012721 Numer CAS: 36518-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 253-083-2 |