5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05708.03
L05708.MD
L05708.03EA
2460
PLN
L05708.03
L05708.MD
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 1916-08-1
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 194-197°
Beilstein Reference: 2115310
MDL No.: MFCD00002508
Formuła:
C₉H₁₀O₅ Temp. topnienia: 194…197 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002508 Numer CAS: 1916-08-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-630-9 |