5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(5-Chlorothiazol-2-yl)amine hydrochloride, 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
L05707.06
L05707.03
L05707.14
L05707.06EA
771
PLN
L05707.06
L05707.03
L05707.14
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 55506-37-1
Molecular Formula: C3H3ClN2S.HCl
Formula Weight: 171.05
Melting Point: 168-172°
MDL No.: MFCD00039006
Formuła:
C3H4Cl2N2S Temp. topnienia: 168…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039006 Numer CAS: 55506-37-1 Numer WE (dawny EINECS): 259-680-4 |