Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05657.04
L05657.09
L05657.04EA
559
PLN
L05657.04
L05657.09
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 160446-22-0
Molecular Formula: C10H12O4S
Formula Weight: 228.27
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 7810971
MDL No.: MFCD00051693
Formuła:
C₁₀H₁₂O₄S Temp. topnienia: 164…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051693 Numer CAS: 160446-22-0 |