2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05597.04
L05597.09
L05597.04EA
537
PLN
L05597.04
L05597.09
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 22545-15-9
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 138-141°/8mm
Beilstein Reference: 3239377
MDL No.: MFCD00016570
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 138…141 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 40…44 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016570 Numer CAS: 22545-15-9 Numer WE (dawny EINECS): 245-072-6 |