2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(4-Methoxyphenyl)(thiophen-2-yl)methanone, 4-Methoxyphenyl 2-Thienyl Ketone
L05513.09
L05513.18
L05513.09EA
578
PLN
L05513.09
L05513.18
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 4160-63-8
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 71-75°
Beilstein Reference: 148560
MDL No.: MFCD00005440
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂S Temp. topnienia: 71…75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005440 Numer CAS: 4160-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-997-6 |