1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05425.03
L05425.06
L05425.03EA
203
PLN
L05425.03
L05425.06
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 97%
CAS No.: 31272-04-5
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 637013
MDL No.: MFCD00051849
Formuła:
C₇H₁₂N₂O Temp. topnienia: 114…118 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051849 Numer CAS: 31272-04-5 |