Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05413.03
L05413.06
L05413.03EA
241
PLN
L05413.03
L05413.06
Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Ethyl-4-hydroxymandelate
Purity: 98%
CAS No.: 68758-68-9
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 3132065
MDL No.: MFCD00020180
Formuła:
C₁₀H₁₂O₄ Temp. topnienia: 128…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020180 Numer CAS: 68758-68-9 |