α-Cyclohexylphenylacetonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L05350.09
L05350.18
L05350.09EA
175
PLN
L05350.09
L05350.18
α-Cyclohexylphenylacetonitrile 98%
alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3893-23-0
Molecular Formula: C14H17N
Formula Weight: 199.30
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 137-140°/3mm
Beilstein Reference: 2051115
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00019362
Formuła:
C₁₄H₁₇N Temp. Wrzenia: 137…140 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 52…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019362 Numer CAS: 3893-23-0 Numer WE (dawny EINECS): 223-442-8 ADR: 6.1,III |