3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
L05292.04
L05292.09
L05292.04EA
715
PLN
L05292.04
L05292.09
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7152-04-7
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Melting Point: ca 259° dec.
Beilstein Reference: 2724869
MDL No.: MFCD00016846
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205.22 g/mol Temp. topnienia: ∼ 259 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016846 Numer CAS: 7152-04-7 |