Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diethyl (naphthalen-1-ylmethyl)phosphonate
L05286.09
L05286.18
L05286.09EA
550
PLN
L05286.09
L05286.18
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate
Purity: 95%
CAS No.: 53575-08-9
Molecular Formula: C15H19O3P
Formula Weight: 278.29
Refractive Index: 1.5650
Boiling Point: 205-206°/5mm
Beilstein Reference: 2943656
MDL No.: MFCD00015769
Formuła:
C₁₅H₁₉O₃P MW: 278.29 g/mol Temp. Wrzenia: 205…206 °C (5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015769 Numer CAS: 53575-08-9 |