11-Heneicosanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Henicosan-11-ol
L05187.03
L05187.06
L05187.03EA
639
PLN
L05187.03
L05187.06
11-Heneicosanol 97%
11-Heneicosanol
Purity: 97%
CAS No.: 3381-26-8
Molecular Formula: C21H44O
Formula Weight: 312.58
Odour: Odourless
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 1765841
MDL No.: MFCD00026547
Formuła:
C₂₁H₄₄O MW: 312.58 g/mol Temp. topnienia: 71…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026547 Numer CAS: 3381-26-8 Numer WE (dawny EINECS): 222-184-3 |