9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
9-Fluorenamine Hydrochloride, 9H-Fluoren-9-amine hydrochloride
L05156.03
L05156.06
L05156.03EA
249
PLN
L05156.03
L05156.06
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
9-Aminofluorene hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 5978-75-6
Molecular Formula: C13H11N.HCl
Formula Weight: 217.70
Melting Point: ca 225°
Beilstein Reference: 3915368
MDL No.: MFCD00012536
Formuła:
C₁₃H₁₁N MW: 217.70 g/mol Temp. topnienia: ∼ 225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012536 Numer CAS: 5978-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 227-778-6 |