Glyoxime ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L05130.09
L05130.18
L05130.09EA
386
PLN
L05130.09
L05130.18
Glyoxime ≥98%
Glyoxime
Purity: 98+%
CAS No.: 557-30-2
Molecular Formula: C2H4N2O2
Formula Weight: 88.07
Melting Point: ca 169° dec.
Beilstein Reference: 1699539
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00013942
Formuła:
C₂H₄N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013942 Numer CAS: 557-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-168-1 ADR: 4.1,II |