Cinnamaldoxime mixture E/Z 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cinnamaldehyde oxime
L05026.06
L05026.14
L05026.06EA
310
PLN
L05026.06
L05026.14
Cinnamaldoxime mixture E/Z 98%
Cinnamaldoxime
Purity: 98%
CAS No.: 13372-81-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 3117555
MDL No.: MFCD00019969
Formuła:
C₉H₉NO Temp. topnienia: 117…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019969 Numer CAS: 13372-81-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-449-6 |