N-Methylpentylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04882.04
L04882.09
L04882.04EA
791
PLN
L04882.04
L04882.09
N-Methylpentylamine 98%
N-Methylpentylamine
Purity: 98%
CAS No.: 25419-06-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4NHCH3
Formula Weight: 101.19
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4105
Boiling Point: 117-119°
Beilstein Reference: 1731333
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00041354
Formuła:
C₆H₁₅N Temp. Wrzenia: 117…119 °C Gęstość: 0,738 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041354 Numer CAS: 25419-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 246-966-9 Jednostka: 2733 ADR: 3,II |