3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
L04876.03
L04876.06
L04876.14
L04876.03EA
507
PLN
L04876.03
L04876.06
L04876.14
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Purity: 98%
CAS No.: 4572-03-6
Molecular Formula: C8H19N3
Formula Weight: 157.26
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 113-114°/13mm
Beilstein Reference: 105964
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00014616
Formuła:
C₈H₁₉N₃ Temp. Wrzenia: 113…114 °C (13 mmHg) Gęstość: 0,924 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014616 Numer CAS: 4572-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-954-4 ADR: 8,III |