Drukuj
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L04692.14 L04692.22
L04692.14EA 405 PLN
L04692.14 L04692.22
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride ≥98%
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 868-59-7 Molecular Formula: C5H11NO2S.HCl Formula Weight: 185.67 Melting Point: 123-125° Beilstein Reference: 3562600 Optical Rotation: -12° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00012631
Formuła: C₅H₁₁NO₂S·HCl
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012631
Numer CAS: 868-59-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-779-6