Methoxycarbonylsulphenyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
S-Chloro O-Methyl Thiocarbonate
L04350.03
L04350.06
L04350.03EA
173
PLN
L04350.03
L04350.06
Methoxycarbonylsulphenyl chloride 95%
Methoxycarbonylsulphenyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 26555-40-8
Molecular Formula: C2H3ClO2S
Formula Weight: 126.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 73-74°/100mm
Beilstein Reference: 1849908
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00013648
Formuła:
C₂H₃ClO₂S Temp. Wrzenia: 73…74 °C (100 mmHg) Gęstość: 1,398 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013648 Numer CAS: 26555-40-8 Numer WE (dawny EINECS): 247-801-3 ADR: 8,II |