Ethyl hydrogen sebacate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04134.06
L04134.14
L04134.06EA
858
PLN
L04134.06
L04134.14
Ethyl hydrogen sebacate 98%
Ethyl hydrogen sebacate
Purity: 98%
CAS No.: 693-55-0
Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 230.30
Melting Point: 35-38°
Beilstein Reference: 1782569
MDL No.: MFCD00014387
Formuła:
CH₃CH₂O₂C(CH₂)₈CO₂H Temp. topnienia: 35…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014387 Numer CAS: 693-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-753-1 |